Läs mer
3-Jodopropionsyra, 99 %
Produktkod. 11337785
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337785 25 g 25g
11327785 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337785 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02655.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 141-76-4 | C3H5IO2 | 199,98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-76-4
Molekylformel C3H5IO2
Molekylvikt (g/mol) 199.98
MDL-nummer MFCD00002765
InChI-nyckel KMRNTNDWADEIIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodopropionic acid, propanoic acid, 3-iodo, beta-iodopropionic acid, propionic acid, 3-iodo, iodopropanoic acid, 3-iodo-propionic acid, .beta.-iodopropionic acid, iodo-propanoic acid, b-iodopropionic acid, 3-iodo-propanoic acid
PubChem CID 8856
IUPAC-namn 3-jodpropansyra
LEDER OC(=O)CCI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodopropionic acid
Smältpunkt 80 °C till 83 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1699514
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 199.98
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.