Läs mer
3-jodpyrazolo[1,5-a]pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15477487
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15477487 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15477487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35255.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19363-99-6 | C7H5IN2 | 244.035 g/mol
Används mest i Suzuki-kopplingsreaktionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Används mestadels
i Suzuki-kopplingsreaktionen.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodopyrazolo[1,5-a]pyridine
CAS 19363-99-6
Smältpunkt 67°C to 69°C
Färg Brun
Molekylformel C7H5IN2
MDL-nummer MFCD20483547
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Synonym 3-iodopyrazolo 1,5-a pyridine, 3-iodo-pyrazolo 1,5-a pyridine
InChI-nyckel PNNARKUCAKULAL-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC2=C(C=NN2C=C1)I
IUPAC-namn 3-jodpyrazolo[1,5-a]pyridin
Molekylvikt (g/mol) 244.035
PubChem CID 60170807
Formel vikt 244.04
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.