Läs mer
3-jodpyridin-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10754882 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10754882 1 g Glasflaska 1g
10567790 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10754882 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430970010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57842-10-1 | C6H4INO2 | 249.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57842-10-1
Molekylformel C6H4INO2
Molekylvikt (g/mol) 249.01
MDL-nummer MFCD01646072
InChI-nyckel MJSNRTLYWDXHAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodoisonicotinic acid, 3-iodo-isonicotinic acid, 3-iodo-4-pyridinecarboxylic acid, 4-carboxy-3-iodopyridine, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-iodo, 3-iodoisonicotinicacid, 4-pyridinecarboxylicacid, 3-iodo, 3-iodo-4-pyridinecarboxylic acid, 95+%
PubChem CID 619275
IUPAC-namn 3-jodpyridin-4-karboxylsyra
LEDER C1=CN=CC(=C1C(=O)O)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodopyridine-4-carboxylic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 241.8°C to 242.5°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 249.01
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Iodopyridine-4-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.