Läs mer
3-Jodopyridin, 99 %
Produktkod. 11450837
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450837 25 g 25g
11440837 5 g 5g
11460837 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23225.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 1120-90-7 | C5H4IN | 204,998 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1120-90-7
Molekylformel C5H4IN
Molekylvikt (g/mol) 204.998
MDL-nummer MFCD00023553
InChI-nyckel XDELKSRGBLWMBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo pyridine, 3-iodo-pyridine, pyridine, 3-iodo, 3-iodpyridin, 3-iodopyridine, pubchem6634, acmc-1bvap, ksc490s0t
PubChem CID 70714
IUPAC-namn 3-jodpyridin
LEDER C1=CC(=CN=C1)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodopyridine
Smältpunkt 53 °C till 56 °C
Kokpunkt 90 °C till 92 °C (14 mmHg)
Flampunkt 106 °C (222 °F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 106059
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 205
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.