Läs mer
3-Jodopyridin, 99 %
Produktkod. 10122681 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10122681 1 g Glasflaska 1g
10021921 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10122681 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 137440010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1120-90-7 | C5H4IN | 205 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1120-90-7
Molekylformel C5H4IN
Molekylvikt (g/mol) 205
MDL-nummer MFCD00023553
InChI-nyckel XDELKSRGBLWMBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo pyridine, 3-iodo-pyridine, pyridine, 3-iodo, 3-iodpyridin, 3-iodopyridine, pubchem6634, acmc-1bvap, ksc490s0t
PubChem CID 70714
IUPAC-namn 3-jodpyridin
LEDER C1=CC(=CN=C1)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodopyridine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 53,0 °C till 56,0 °C
Flampunkt 106 °C
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 205
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Iodopyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.