Läs mer
3-jodtetrahydrofuran, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Iodotetrahydrofuran |
| CAS Min % | 96.5 |
| Färg | Färglös |
| CAS Max % | 100.0 |
| Kvantitet | 1 g |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kokpunkt | 110 °C |
| Formel vikt | 198 |
| Visa mer |