Läs mer
3-Iodothyronamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Iodothyronamine Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14INO2.ClH/c15-13-9-10(7-8-16)1-6-14(13)18-12-4-2-11(17)3-5-12;/h1-6,9,17H,7-8,16H2;1H |
| Formel vikt | 390.9836 |
| Procent renhet | >95% |