Läs mer
3-jodotoluen, 99 %
Produktkod. 11494443
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494443 50 g 50g
11399469 100 g 100g
11404453 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494443 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10999.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 625-95-6 | C7H7I | 218,037 g/mol
3-jodotoluen användes vid framställning av indenderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-jodotoluen användes vid framställning
av indenderivat.
Löslighet
Ej blandbar i vatten. Löslig i bensen, alkohol och eter.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-95-6
Molekylformel C7H7I
Molekylvikt (g/mol) 218.037
MDL-nummer MFCD00001050
InChI-nyckel VLCPISYURGTGLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodotoluene, m-iodotoluene, benzene, 1-iodo-3-methyl, m-tolyl iodide, m-methyliodobenzene, toluene, m-iodo, 3-methylphenyl iodide, unii-2h574ir35g, 1-iodo-3-methyl-benzene, m-iodo-toluen
PubChem CID 12268
IUPAC-namn 1-jod-3-metylbensen
LEDER CC1=CC(=CC=C1)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodotoluene
Smältpunkt -27 °C
Densitet 1.698
Kokpunkt 80 °C till 82 °C (10 mmHg)
Flampunkt 82 °C (179 °F)
Brytningsindex 1.604
Kvantitet 50 g
Beilstein 1903634
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten. Löslig i bensen, alkohol och eter.
Formel vikt 218.04
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.