Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 3-isobutyl-1-metylxantin, 99+%
Produktkod. 10617572 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10617572 1 g Glasflaska 1g
10257553 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10617572 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 228420010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2003.03 SEK
    1798.65 SEK / 1g
    Save 204.38 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 28822-58-4 | C10H14N4O2 | 222,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28822-58-4
Molekylformel C10H14N4O2
Molekylvikt (g/mol) 222.25
MDL-nummer MFCD00005584
InChI-nyckel APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-isobutyl-1-methylxanthine, ibmx, isobutylmethylxanthine, 1-methyl-3-isobutylxanthine, methylisobutylxanthine, 3-isobutyl-1-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, xanthine, 3-isobutyl-1-methyl, 3-isobutyl-1-methyxanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1-methyl-3-2-methylpropyl, methyl-isobutylxanthine
PubChem CID 3758
ChEBI CHEBI:43253
LEDER CC(C)CN1C2=C(NC=N2)C(=O)N(C)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Isobutyl-1-methylxanthine
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 200,0 °C till 203,0 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Beilstein 26, IV, 2350
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: nästan olöslig. Andra lösligheter: löslig i etanol, 2-propanol
IUPAC-namn 1-metyl-3-(2-metylpropyl)-2,3,6,7-tetrahydro-lH-purin-2,6-dion
Formel vikt 222.25
Procent renhet 99+%
Fysisk form Fluffigt kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Isobutyl-1-methylxanthine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.