Läs mer
3-isobutyl-1-metylxantin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11495222 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495222 250 mg 250mg
11485222 100 mg 100mg
11405232 1 g 1g
11415232 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11495222 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02195262.2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 SEK
    1004.85 SEK / 250mg
    Save 50.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Känd som IBMX. 3-isobutyl-1-metylxantin, MP Biomedicals är en potent, ospecifik hämmare av cAMP och cGMP fosfodiesteraser, betydligt effektivare än teofyllin. Denna hämning aktiverar PKA, vilket leder till minskad proliferation, ökning
En ospecifik hämmare av adenosin 3' ,5' -cykliskt monofosfatfosfodiesteras (cAMP PDE)4, betydligt effektivare än teofyllin. Hämmar även cGMP fosfodiesteraser. IBMX hämmar cyklisk nukleotid PDE med efterföljande hämning av cyklisk nukleotidhydrolys, vilket resulterar i ackumulering av cyklisk AMP och guanosin 3' ,5' -cykliskt monofosfat.
  • Hämmar fenylefrin-inducerad frisättning av 5-hydroxitryptamin från neuroendokrina epitelceller i luftvägsslemhinnan (IC50: 1,3 μM)
  • Fungerar som en adenosinreceptorantagonist
  • Hämmar jonkanaler i den neuromuskulära korsningen, GH3-celler och vaskulära glatta muskelceller
  • Inducerar kalciumfrisättning från intracellulära förråd i sensoriska neuroner
  • Hämmar tillväxten av karcinomceller både in vivo och in vitro hos möss
Kemiska identifierare
CAS 28822-58-4
Molekylformel C10H14N4O2
Molekylvikt (g/mol) 222.25
MDL-nummer MFCD00005584
InChI-nyckel APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-isobutyl-1-methylxanthine, ibmx, isobutylmethylxanthine, 1-methyl-3-isobutylxanthine, methylisobutylxanthine, 3-isobutyl-1-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, xanthine, 3-isobutyl-1-methyl, 3-isobutyl-1-methyxanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1-methyl-3-2-methylpropyl, methyl-isobutylxanthine
PubChem CID 3758
ChEBI CHEBI:43253
IUPAC-namn 1-metyl-3-(2-metylpropyl)-2,3,6,7-tetrahydro-lH-purin-2,6-dion
LEDER CC(C)CN1C2=C(NC=N2)C(=O)N(C)C1=O
Specifikationer
Smältpunkt 195 °C till 202 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 222.25
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Isobutyl-1-methylxanthine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Isobutyl-1-methylxanthine