Läs mer
3-isobutyl-1-metylxantin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15466479
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15466479 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 15466479 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64598.MC
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 28822-58-4 | C10H14N4O2 | 222,25 g/mol
3-isobutyl-1-metylxantin används för hämning av fenylefrin-inducerad frisättning av 5-hydroxitryptamin från neuroendokrina epitelceller i luftvägsslemhinnan (IC50 = 1,3 uM). Hämmar även jonkanaler i den neuromuskulära korsningen, GH3-celler och vaskulära glatta muskelceller. Hämmar tillväxten av karcinomceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-isobutyl-1-metylxantin används för att hämma fenylefrin-inducerad frisättning av 5-hydroxitryptamin från neuroendokrina epitelceller i luftvägsslemhinnan (IC50 = 1,3 uM). Hämmar även jonkanaler i den neuromuskulära övergången.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Isobutyl-1-methylxanthine
CAS 28822-58-4
Smältpunkt 200 °C till 201 °C
Molekylformel C10H14N4O2
MDL-nummer MFCD00005584
Kvantitet 100 mg
Synonym 3-isobutyl-1-methylxanthine, ibmx, isobutylmethylxanthine, 1-methyl-3-isobutylxanthine, methylisobutylxanthine, 3-isobutyl-1-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, xanthine, 3-isobutyl-1-methyl, 3-isobutyl-1-methyxanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1-methyl-3-2-methylpropyl, methyl-isobutylxanthine
Löslighetsinformation Löslig i etanol.
InChI-nyckel APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)CN1C2=C(NC=N2)C(=O)N(C)C1=O
IUPAC-namn 1-metyl-3-(2-metylpropyl)-7H-purin-2,6-dion
Molekylvikt (g/mol) 222.25
PubChem CID 3758
ChEBI CHEBI:43253
Formel vikt 222.24
Fysisk form Fast
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Isobutyl-1-methylxanthine
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,7-Dihydro-3-isobutyl-1-methyl-1H-purine2,6-dione
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.