Läs mer
3-isobutyl-1-metylxanthin, TRC
Produktkod. 30394836
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30394836 5 g
1 options
Produktkod. 30394836 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7850005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Isobutyl-1-methylxanthine
CAS 28822-58-4
Molekylformel C10 H14 N4 O2
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12)
LEDER CC(C)CN1C(=O)N(C)C(=O)c2[nH]cnc12
IUPAC-namn 1-metyl-3-(2-metylpropyl)-7H-purin-2,6-dion
Molekylvikt (g/mol) 222.24
Formel vikt 222.1117