Läs mer
3-isokromanon, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 17231146 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Produktkod. 17231146
Brand: Thermo Scientific Acros 370130050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4385-35-7
Molekylformel C9H8O2
Molekylvikt (g/mol) 148.16
InChI-nyckel ILHLUZUMRJQEAH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 3,4-dihydro-lH-2-bensopyran-3-on
LEDER O=C1CC2=CC=CC=C2CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Isochromanone
Smältpunkt 83.0°C to 86.0°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 17, V,10, 19
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vikt 148.16
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.