Läs mer
3-Isochromanone, TRC
Produktkod. 30403011
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30403011 500 mg
1 options
Produktkod. 30403011 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI790403500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Isochromanone
CAS 4385-35-7
Molekylformel C9H8O2
Kvantitet 500 mg
Synonym NSC 160530, 1,4-Dihydro-3H-2-benzopyran-3-one, 1,4-Dihydroisochromen-3-one, 1H-2-Benzopyran-3(4H)-one, 2-Hydroxymethylphenylacetic Acid Lactone, 3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-3-one, 3,6-Dihydro-4,5-benzo-2-pyrone, delta-Lactone (7CI) (alpha-Hydroxy-o-tolyl)acetic Acid, delta-Lactone 2-(Hydroxymethyl)benzeneacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H8O2/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-4H,5-6H2
LEDER O=C1Cc2ccccc2CO1
IUPAC-namn 1,4-dihydroisochromen-3-ett
Molekylvikt (g/mol) 148.16
Formel vikt 148.0524