Läs mer
3-Isocyanato-1H-indole, Technical Grade, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Isocyanato-1H-indole, Technical Grade |
| CAS | 57778-78-6 |
| Molekylformel | C9H6N2O |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6N2O/c12-6-11-9-5-10-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-5,10H |
| LEDER | O=C=Nc1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 3-isocyanato-1H-indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.16 |
| Formel vikt | 158.048 |