Läs mer
3-isocyanato-2-metyl-6-(trifluormetyl)pyridin, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Isocyanato-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 874832-10-7 |
| Molekylformel | C8H5F3N2O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-isocyanato-2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-isocyanato-2-methyl-6-trifluoromethyl, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridin-3-isocyanate |
| InChI-nyckel | BRXUOLWIERBAPA-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC1=C(C=CC(=N1)C(F)(F)F)N=C=O |
| IUPAC-namn | 3-isocyanato-2-metyl-6-(trifluormetyl)pyridin |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.136 |
| PubChem CID | 45594323 |
| Visa mer |