Läs mer
3-isocyanato-5-metyl-2-fenylfuran, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10678694
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10678694 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10002124 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10678694 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC49706DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 898289-18-4
Molekylformel C12H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 199.209
MDL-nummer MFCD09025851
InChI-nyckel GDLFJANXKGIZKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-phenylfuran-3-isocyanate, furan,3-isocyanato-5-methyl-2-phenyl
PubChem CID 18525836
IUPAC-namn 3-isocyanato-5-metyl-2-fenylfuran
LEDER CC1=CC(=C(O1)C2=CC=CC=C2)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Isocyanato-5-methyl-2-phenylfuran
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 199.21
Procent renhet 97%