Läs mer
3-isocyanato-5-metyl-2-fenylfuran, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3485491
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10002124 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10678694 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10002124 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC49706CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 898289-18-4
Molekylformel C12H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 199.209
MDL-nummer MFCD09025851
InChI-nyckel GDLFJANXKGIZKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-phenylfuran-3-isocyanate, furan,3-isocyanato-5-methyl-2-phenyl
PubChem CID 18525836
IUPAC-namn 3-isocyanato-5-metyl-2-fenylfuran
LEDER CC1=CC(=C(O1)C2=CC=CC=C2)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Isocyanato-5-methyl-2-phenylfuran
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 199.21
Procent renhet 97%