Läs mer
(3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane, 95%
Produktkod. 11475333
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475333 5 g 5g
11485333 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11475333 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12890.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24801-88-5 | C10H21NO4Si | 247.366 g/mol
Den finner sin tillämpning som en komponent i hybrida organiska/oorganiska uretaner. Det används också vid syntes av en polymeryta som innehåller kovalent fäst trietoxisilanfunktionalitet: vidhäftning till glas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den finner sin tillämpning som en komponent i hybrida organiska/oorganiska uretaner. Det används också vid syntes av en polymeryta som innehåller kovalent fäst trietoxisilanfunktionalitet: vidhäftning till glas.
Löslighet Hydrolyserar i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från alkoholer, aminer, oxidationsmedel och vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24801-88-5
Molekylformel C10H21NO4Si
Molekylvikt (g/mol) 247.366
MDL-nummer MFCD00051459
InChI-nyckel FRGPKMWIYVTFIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-isocyanatopropyltriethoxysilane, triethoxy 3-isocyanatopropyl silane, 3-isocyanatopropyl triethoxysilane, isocyanatopropyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propyl isocyanate, silane, triethoxy 3-isocyanatopropyl, unii-9br6002p6e, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propylester, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propyl ester, icptes
PubChem CID 90613
IUPAC-namn trietoxi(3-isocyanatopropyl)silan
LEDER CCO[Si](CCCN=C=O)(OCC)OCC
Specifikationer
Kokpunkt 238°C
Kemiskt namn eller material (3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane
Kvantitet 5 g
Linjär formel (CH3CH2O)3SiCH2CH2CH2NCO
UN-nummer UN2927
Beilstein 4404652
Flampunkt 77°C (170°F)
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vikt 247.37
Procent renhet 95%
Odör Mild
Brytningsindex 1.421
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.99
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.