Läs mer
(3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane, 95%
Produktkod. 10688414 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10688414 25 g Glasflaska 25g
10279093 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10688414 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 391900250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24801-88-5 | C10H21NO4Si | 247.37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24801-88-5
Molekylformel C10H21NO4Si
Molekylvikt (g/mol) 247.37
MDL-nummer MFCD00051459
InChI-nyckel FRGPKMWIYVTFIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-isocyanatopropyltriethoxysilane, triethoxy 3-isocyanatopropyl silane, 3-isocyanatopropyl triethoxysilane, isocyanatopropyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propyl isocyanate, silane, triethoxy 3-isocyanatopropyl, unii-9br6002p6e, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propylester, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propyl ester, icptes
PubChem CID 90613
IUPAC-namn trietoxi(3-isocyanatopropyl)silan
LEDER CCO[Si](CCCN=C=O)(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9900g/mL, 0.99
Kokpunkt 130.0°C (20.0 mmHg)
Flampunkt 77°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3CH2O)3Si(CH2)3NCO
Brytningsindex 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589nm)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
Formel vikt 247.37
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.