Läs mer
3-Isoniazid, TRC
Produktkod. 30137804
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137804 10 g
17901345 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137804 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI82146010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 553-53-7
Molekylformel C6H7N3O
Molekylvikt (g/mol) 137.14
Synonym Nicotinic Acid Hydrazide, Nicotinohydrazide, 3-Pyridinecarboxylic Acid Hydrazide, (3-Pyridylcarbonyl)hydrazine, 3-Pyridinecarbohydrazide, 3-Pyridinecarboxylic Hydrazide, 3-Pyridoylhydrazine;
IUPAC-namn Pyridin-3-karbohydrazid
LEDER C(C=1C=CC=NC1)(=O)NN.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Isoniazid
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
Formel vikt 137.0589