Läs mer
3-(isonicotinoylhydrazonomyl) Rifamycin, TRC
Produktkod. 30012744
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012744 50 mg
30007941 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30012744 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI82178050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13292-53-0
Molekylformel C44 H52 N4 O13
Molekylvikt (g/mol) 844.9
Synonym 3-Formylrifamycin Isonicotinylhydrazone
LEDER CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1C)\C)c(\C=N\NC(=O)c5ccncc5)c(O)c4c3C2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Isonicotinoylhydrazonomethyl) Rifamycin
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C44H52N4O13/c1-20-11-10-12-21(2)42(56)47-33-28(19-46-48-43(57)27-13-16-45-17-14-27)37(53)30-31(38(33)54)36(52)25(6)40-32(30)41(55)44(8,61-40)59-18-15-29(58-9)22(3)39(60-26(7)49)24(5)35(51)23(4)34(20)50/h10-20,22-24,29,34-35,39,50-54H,1-9H3,(H,47,56)(H,48,57)/b11-10+,18-15+,21-12-,46-19+/t20-,22+,23+,24+,29-,34-,35+,39+,44-/m0/s1
Formel vikt 844.3531