Läs mer
3-Isopropenyl-2-oxo-1-benzimidazolinebutyric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Isopropenyl-2-oxo-1-benzimidazolinebutyric Acid |
| CAS | 52099-78-2 |
| Molekylformel | C14 H16 N2 O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-(3-Isopropenyl-2-Oxo-2,3-Dihydro-1H-1,3-Benzimidazol-1-Yl)Butanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O3/c1-10(2)16-12-7-4-3-6-11(12)15(14(16)19)9-5-8-13(17)18/h3-4,6-7H,1,5,8-9H2,2H3,(H,17,18) |
| LEDER | CC(=C)N1C(=O)N(CCCC(=O)O)c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 4-(2-oxo-3-prop-1-en-2-ylbenzimidazol-1-yl)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.29 |
| Formel vikt | 260.1161 |