Läs mer
3-isopropoxi-4-(tri-n-butylstannyl)-3-cyklobuten-1,2-dion, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15439225
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15439225 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15439225 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51488.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 129034-70-4 | C19H34O3Sn | 429.188 g/mol
3-isopropoxi-4-(tri-n-butylstannyl)-3-cyklobuten-1,2-dion används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-isopropoxi-4-(tri-n-butylstannyl)-3-cyklobuten-1,2-dion används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Svårt löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Store aw
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Isopropoxy-4-(tri-n-butylstannyl)-3-cyclobutene-1,2-dione
CAS 129034-70-4
Molekylformel C19H34O3Sn
MDL-nummer MFCD01319011
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2788
Synonym 3-isopropoxy-4-tributylstannyl-1,2-cyclobutenedione, 3-isopropoxy-4-tributylstannyl cyclobut-3-ene-1,2-dione, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3-1-methylethoxy-4-tributylstannyl, acmc-20dn4e, 3-isopropoxy-4-tributylstannyl-cyclobut-3-ene-1,2-dione, 3-isopropoxy-4-tributylstannylcyclobut-3-ene-1,2-dione, 3,4-dioxo-2-isopropoxycyclobut-1-en-1-yl tributylstannane, 3-isopropoxy-4-tri-n-butyl-stannyl-3-cyclobutene-1,2-dione, 3-isopropoxy-4-tri-n-butylstannyl-3-cyclobutene-1,2-dione
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water.
InChI-nyckel AMVLEBHYELFWJT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=C(C(=O)C1=O)OC(C)C
IUPAC-namn 3-propan-2-yloxi-4-tributylstannylcyklobut-3-en-1,2-dion
Molekylvikt (g/mol) 429.188
PubChem CID 2736683
Formel vikt 429.17
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.