Läs mer
3-Isopropoxybenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Isopropoxybenzoic Acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-9-5-3-4-8(6-9)10(11)12/h3-7H,1-2H3,(H,11,12) |
| Formel vikt | 180.0786 |