Läs mer
3-isopropylbensenboronsyra, 99 %
Produktkod. 11358316
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358316 250 mg 250mg
11338316 1 g 1g
11348316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11358316 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15530.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 216019-28-2 | C9H13BO2 | 164,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 216019-28-2
Molekylformel C9H13BO2
Molekylvikt (g/mol) 164.01
MDL-nummer MFCD01074634
InChI-nyckel QSWLFBMVIGQONC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-isopropylphenylboronic acid, 3-isopropylbenzeneboronic acid, 3-cumylboronic acid, 3-isopropylphenyl boronic acid, 3-isopropylphebylboronic acid, 3-propan-2-yl phenyl boranediol, boronic acid, 3-1-methylethyl phenyl, boronic acid, b-3-propylphenyl, 3-propan-2-yl phenyl boronic acid, 3-propan-2-ylphenyl boronic acid
PubChem CID 2773478
IUPAC-namn (3-propan-2-ylfenyl)borsyra
LEDER CC(C)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Isopropylbenzeneboronic acid
Smältpunkt ∼75 °C till 80 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 250 mg
Beilstein 3090001
Formel vikt 164.01
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.