Läs mer
3-Isopropylbenzoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Isopropylbenzoic acid |
| CAS | 5651-47-8 |
| Molekylformel | C10 H12 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Benzoic acid, m-isopropyl- (6CI,7CI,8CI), 3-(1-Methylethyl)benzoic acid, 3-(Propan-2-yl)benzoic acid, 3-Propane-2-ylbenzoic acid, NSC 59899, m-Cumic acid, m-Isopropylbenzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-7(2)8-4-3-5-9(6-8)10(11)12/h3-7H,1-2H3,(H,11,12) |
| LEDER | CC(C)c1cccc(c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-propan-2-ylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.201 |
| Formel vikt | 164.084 |