Läs mer
3-Isopropylcatechol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Isopropylcatechol |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O2/c1-6(2)7-4-3-5-8(10)9(7)11/h3-6,10-11H,1-2H3 |
| Formel vikt | 152.0837 |