Läs mer
3-keto-5Beta-Abiraterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-keto-5Beta-Abiraterone |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31NO/c1-23-11-9-18(26)14-17(23)5-6-19-21-8-7-20(16-4-3-13-25-15-16)24(21,2)12-10-22(19)23/h3-4,7,13,15,17,19,21-22H,5-6,8-12,14H2,1-2H3/t17-,19+,21+,22+,23+,24-/m1/s1 |