missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Keto kolesterol-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Keto Cholesterol-d7 |
| Molekylformel | C27H37D7O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Cholest-5-en-3-one-d7, ∆5-Cholesten-3-one-d7, 3-Oxocholest-5-ene-d7, 5-Cholestenone-d7, NSC 118979-d7, 3-Keto-5-cholestene-25,26,26,26,27,27,27-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,22-25H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,18D |
| LEDER | O=C(C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 391.68 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?