Läs mer
3-Keto Fusidic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Ketofusidic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H46O6/c1-17(2)9-8-10-20(28(35)36)26-22-15-24(34)27-29(5)13-12-23(33)18(3)21(29)11-14-30(27,6)31(22,7)16-25(26)37-19(4)32/h9,18,21-22,24-25,27,34H,8,10-16H2,1-7H3,(H,35,36)/b26-20-/t18-,21-,22-,24+,25-,27-,29-,30-,31-/m0/s1 |
| Formel vikt | 514.3294 |
| Procent renhet | >95% |