Läs mer
3-Keto-N-aminoethyl-N’-aminocaproyldihydrocinnamoyl Cyclopamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Keto-N-aminoethyl-N'-aminocaproyldihydrocinnamoyl Cyclopamine |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C44H63N3O4/c1-28-24-40-42(47(27-28)41(50)16-11-31-9-12-32(13-10-31)39(49)8-6-5-7-22-46-23-21-45)30(3)44(51-40)20-18-35-36-15-14-33-25-34(48)17-19-43(33,4)38(36)26-37(35)29(44)2/h9-10,12-14,28,30,35-36,38,40,42,46H,5-8,11,15-27,45H2,1-4H3/t28-,30+,35-,36-,38-,40?,42-,43-,44-/m0/s1 |
| Formel vikt | 697.4819 |