Läs mer
3-Ketocarbofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbofuran-3-keto |
| CAS | 16709-30-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 H13 N O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Carbamic acid, methyl-, ester with 7-hydroxy-2,2-dimethyl-3(2H)-benzofuranone (8CI), 2,2-Dimethyl-7-[[(methylamino)carbonyl]oxy]-3(2H)-benzofuranone, 3(2H)-Benzofuranone, 7-hydroxy-2,2-dimethyl-, methylcarbamate (8CI), 2,2-Dimethyl-3-oxo-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methylcarbamate, 3-Ketocarbofuran, 3-Oxocarbofuran |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO4/c1-12(2)10(14)7-5-4-6-8(9(7)17-12)16-11(15)13-3/h4-6H,1-3H3,(H,13,15) |
| LEDER | CNC(=O)Oc1cccc2C(=O)C(C)(C)Oc12 |
| IUPAC-namn | (2,2-dimethyl-3-oxo-1-benzofuran-7-yl) N-methylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.24 |
| Visa mer |