Läs mer
3-Ketodihydrosphingosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Ketodihydrosphingosine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17,20H,2-16,19H2,1H3/t17-/m0/s1 |
| Formel vikt | 299.2824 |
| Procent renhet | >95% |