Läs mer
3-Ketopalmitoyl-CoA, TRC
Produktkod. 30395890
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30395890 0.5 mg -
30395760 1 mg -
30406225 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30395890 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK1980030.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34619-89-1
Molekylformel C37H64N7O18P3S
Molekylvikt (g/mol) 1019.93
Synonym 3-Oxohexadecanoyl-CoA, 3-Oxopalmitoyl-CoA, S-(3-Ketohexadecanoyl)coenzyme A, beta-Ketopalmitoyl-coenzyme A
IUPAC-namn S-[2-[3-[[(2R)-4-[[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-3-fosfonooxyoxolan-2-yl]metoxi-hydroxyfosforyl]oxy-hydroxyfosforyl]oxy-2-hydroxy-3,3-dimetylbutanyl]amino]propanoylamino]etyl] 3-oxohexadekanetiat
LEDER CCCCCCCCCCCCCC(=O)CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(=O)(O)O)n2cnc3c(N)ncnc23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ketopalmitoyl-CoA
Kvantitet 0.5 mg
InChI formel InChI=1S/C37H64N7O18P3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-25(45)20-28(47)66-19-18-39-27(46)16-17-40-35(50)32(49)37(2,3)22-59-65(56,57)62-64(54,55)58-21-26-31(61-63(51,52)53)30(48)36(60-26)44-24-43-29-33(38)41-23-42-34(29)44/h23-24,26,30-32,36,48-49H,4-22H2,1-3H3,(H,39,46)(H,40,50)(H,54,55)(H,56,57)(H2,38,41,42)(H2,51,52,53)/t26-,30-,31-,32+,36-/m1/s1
Formel vikt 1019.3241