Läs mer
Clinisafe™ 3 L behållare för kliniskt avfall
Produktkod. 17641645
Change view
Stängningsfärg:
Gult
Rött
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsfärg
17641645 Rött
17651645 Gult
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17641645 Leverantör Clinisafe™ Leverantörsnummer 50102415
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00 SEK
    879.65 SEK / Paket med 20
    Save 140.35 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Clinisafe™ behållare är gjorda av återvunnet material med lågt koldioxidavtryck, vilket ger en säker och hållbar lösning för dina behov av klinisk avfallshantering.
  • Clinisafe™ erbjuda en hållbar lösning för klinisk avfallshantering på marknaden, som minskar ditt koldioxidavtryck och hjälper dig på vägen mot noll.
  • Den 3 liter Clinisafe™ behållaren är speciellt utformad för att möjliggöra säker kassering av icke-vass kliniskt avfall. Clinisafe™ Clinical Waste Container-serien har utformats för att hålla anatomiskt och laboratorieavfall.
  • Funktioner och fördelar
    • Tillverkad av återvunnet material med lågt koldioxidavtryck
    • Kassering av använda NSP-behållare
    • Stor fyllyta
    • Tillfällig och slutlig stängningsfunktion
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3 L
Certifikat och efterlevnad Storbritanniens förordningar
Stängningsfärg Rött
Färg Grå
Mått (L x B x H) 314 x 630 x 783 mm
Kvantitet 20/Cs.
För användning med (applikation) Säker kassering av icke-skarpt kliniskt avfall
Produkttyp Avfallsbehållare