Läs mer
Clinisafe™ 3 L behållare för kliniskt avfall
Produktkod. p-7224822
Stängningsfärg:
Gult
Rött
Produktkod. 17641645
Brand: Clinisafe™ 50102415
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Clinisafe™ behållare är gjorda av återvunnet material med lågt koldioxidavtryck, vilket ger en säker och hållbar lösning för dina behov av klinisk avfallshantering.
  • Clinisafe™ erbjuda en hållbar lösning för klinisk avfallshantering på marknaden, som minskar ditt koldioxidavtryck och hjälper dig på vägen mot noll.
  • Den 3 liter Clinisafe™ behållaren är speciellt utformad för att möjliggöra säker kassering av icke-vass kliniskt avfall. Clinisafe™ Clinical Waste Container-serien har utformats för att hålla anatomiskt och laboratorieavfall.
  • Funktioner och fördelar
    • Tillverkad av återvunnet material med lågt koldioxidavtryck
    • Kassering av använda NSP-behållare
    • Stor fyllyta
    • Tillfällig och slutlig stängningsfunktion
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3 L
Certifikat och efterlevnad Storbritanniens förordningar
Stängningsfärg Rött
Färg Grå
Mått (L x B x H) 314 x 630 x 783 mm
Kvantitet 20/Cs.
För användning med (applikation) Säker kassering av icke-skarpt kliniskt avfall
Produkttyp Avfallsbehållare