Läs mer
Sharpsafe™ 3 L Sharps-behållare
Beschreibung
- Genom att kämpa för förändring och banbrytande produktinnovation är vi stolta över att ha ’introducerat världens första hållbara engångsbehållare för vassa föremål på marknaden.
- 3 Liter är designad för att användas tillsammans med Sharpsafe™ Bricka för att utgöra en integrerad del av Near Patient Sharps Disposal System (NPSD).
- Den stora öppningen möjliggör säker och enkel kassering av nålar och sprutor och en tydlig invändig flik ger extra skydd.
- Ett genomskinligt lock med tydligt synlig fyllningslinje och bläckstråleskrivet meddelande om avfallssegregering hjälper till att säkerställa att produkten inte överfylls.
- Våra Sharps-behållare är speciellt utformade för att möjliggöra säker kassering av kliniska vassa föremål och minimera risken för relaterade skador. Utformningen av våra produkter visar våra avsiktligt utformade funktioner för att garantera säkerheten för våra användare. Våra fyra hörbara klickningar bekräftar att locket och basen är säkert monterade och är säkra att använda. Den tillfälliga och slutliga stängningsfunktionen ger trygghet när behållaren används och att inget mer avfall kan läggas till när den slutliga förslutningen är aktiverad, vilket förhindrar eventuellt spill och överfyllning.
- Behållarna är designade med en stark styv kropp och tillverkade av robust, högkvalitativt återvunnet material som förhindrar att vassa föremål tränger in genom behållarens vägg.
- Funktioner och fördelar
- Tillverkad av återvunnet material med lågt koldioxidavtryck
- Halvgenomskinligt lock– innehållet är synligt när det är fullt.
- Genomskinlig, självaktiverande säkerhetssköld säkerställer säker kassering.
- Säkerhetssköld tillverkad av 100 % återvunnet material
- In-mold etikett– erbjuder permanent revisionsspår som inte kan tas bort.
- Tillfällig& Slutlig stängningsfunktion
- Enkel montering med 4 klick
- Överensstämmer med de standarder som anges nedan
- ISO23907-1:2012
- UN3291
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 3 L |
| Certifikat och efterlevnad | Storbritanniens föreskrifter, ISO23907-1:2012, UN3291 |
| Stängningsfärg | Orange |
| Färg | Grå |
| Mått (L x B x H) | 384 x 584 x 384 mm |
| Kvantitet | 50/Cs. |
| För användning med (applikation) | Säker kassering av kliniska vassar |
| Produkttyp | Sharps Container |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?