Läs mer
Sharpsafe™ 3 L Sharps-behållare
Produktkod. 17681685
Change view
Stängningsfärg:
Gult
Lila
Orange
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsfärg
17681685 Gult
17661685 Orange
17671685 Lila
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17681685 Leverantör Sharpsafe™ Leverantörsnummer 51455430
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
VernaCare 5:e generationen Sharpsafe™ behållare är tillverkade av vårt återvunna material med låga koldioxidavtryck, vilket ger en säker och hållbar lösning på dina behov för hantering av vassa avfall.
  • Genom att kämpa för förändring och banbrytande produktinnovation är vi stolta över att ha ’introducerat världens första hållbara engångsbehållare för vassa föremål på marknaden.
  • 3 Liter är designad för att användas tillsammans med Sharpsafe™ Bricka för att utgöra en integrerad del av Near Patient Sharps Disposal System (NPSD).
  • Den stora öppningen möjliggör säker och enkel kassering av nålar och sprutor och en tydlig invändig flik ger extra skydd.
  • Ett genomskinligt lock med tydligt synlig fyllningslinje och bläckstråleskrivet meddelande om avfallssegregering hjälper till att säkerställa att produkten inte överfylls.
  • Våra Sharps-behållare är speciellt utformade för att möjliggöra säker kassering av kliniska vassa föremål och minimera risken för relaterade skador. Utformningen av våra produkter visar våra avsiktligt utformade funktioner för att garantera säkerheten för våra användare. Våra fyra hörbara klickningar bekräftar att locket och basen är säkert monterade och är säkra att använda. Den tillfälliga och slutliga stängningsfunktionen ger trygghet när behållaren används och att inget mer avfall kan läggas till när den slutliga förslutningen är aktiverad, vilket förhindrar eventuellt spill och överfyllning.
  • Behållarna är designade med en stark styv kropp och tillverkade av robust, högkvalitativt återvunnet material som förhindrar att vassa föremål tränger in genom behållarens vägg.
  • Funktioner och fördelar
    • Tillverkad av återvunnet material med lågt koldioxidavtryck
    • Halvgenomskinligt lock– innehållet är synligt när det är fullt.
    • Genomskinlig, självaktiverande säkerhetssköld säkerställer säker kassering.
    • Säkerhetssköld tillverkad av 100 % återvunnet material
    • In-mold etikett– erbjuder permanent revisionsspår som inte kan tas bort.
    • Tillfällig& Slutlig stängningsfunktion
    • Enkel montering med 4 klick
    • Överensstämmer med de standarder som anges nedan
    • ISO23907-1:2012
    • UN3291
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3 L
Certifikat och efterlevnad Storbritanniens föreskrifter, ISO23907-1:2012, UN3291
Stängningsfärg Gult
Färg Grå
Mått (L x B x H) 384 x 584 x 384 mm
Kvantitet 50/Cs.
För användning med (applikation) Säker kassering av kliniska vassar
Produkttyp Sharps Container