missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Maleimido-PROXYL, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Maleimido-PROXYL |
| CAS | 5389-27-5 |
| Molekylformel | C11 H17 N O4 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-(2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy2,2,5,5-Tetramethylpyrrolidine-1-oxyl-3-maleimide, 2,2,5,5-Tetramethylpyrrolidinyl-1-oxy-3-maleimide, 3-Maleimido-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, 3-Maleimido-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxyl, 3-Maleimido-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-N-oxy, 3-MaleimidoproxylA 25337-5, MAL 3, N-(1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolidinyl)maleimide, N-(2,2,5,5-Tetramethyl-1-oxylpyrrolidone)-3-maleimide, 3-Maleimido-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO4S/c1-10-2-4-11(5-3-10)17(15,16)12(6-8-13)7-9-14/h2-5,13-14H,6-9H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(CCO)CCO |
| IUPAC-namn | N,N-bis(2-hydroxyethyl)-4-methylbenzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.322 |
| Formel vikt | 259.088 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?