Läs mer
3-Maleimidopropionsyra, 95 %
Produktkod. 15428098
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15428098 1 g 1g
15438098 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15428098 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61536.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7423-55-4 | C7H7NO4 | 169,14 g/mol
3-Maleimidopropionsyra är ett sulfhydrylreaktivt heterobifunktionellt tvärbindningsreagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Maleimidopropionsyra är ett sulfhydrylreaktivt heterobifunktionellt tvärbindningsreagens.
Löslighet
Löslig i metanol, dimetylformamid, alkohol och dimetylsulfoxid. Något lösligt i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7423-55-4
Molekylformel C7H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 169.14
MDL-nummer MFCD00043030
InChI-nyckel IUTPJBLLJJNPAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-maleimidopropionic acid, 3-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl propanoic acid, n-maleoyl-beta-alanine, 3-2,5-dioxopyrrol-1-yl propanoic acid, 1h-pyrrole-1-propanoic acid, 2,5-dihydro-2,5-dioxo, maleimide-ch2 2-cooh, n-carboxyethylmaleimide, 3-maleimdepropionicacid, pubchem11845, acmc-209otw
PubChem CID 573621
IUPAC-namn 3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)propansyra
LEDER OC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Maleimidopropionic acid
Smältpunkt 108 °C till 112 °C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 1528952
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i metanol, dimetylformamid, alkohol och dimetylsulfoxid. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 169.13
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.