Läs mer
3-Maleimidopropionsyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15438098
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15438098 5 g 5g
15428098 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15438098 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61536.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7423-55-4 | C7H7NO4 | 169.14 g/mol
3-Maleimidopropionsyra är ett sulfhydrylreaktivt heterobifunktionellt tvärbindningsreagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Maleimidopropionsyra är ett sulfhydrylreaktivt heterobifunktionellt tvärbindningsreagens.
Löslighet
Löslig i metanol, dimetylformamid, alkohol och dimetylsulfoxid. Något lösligt i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7423-55-4
Molekylformel C7H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 169.14
MDL-nummer MFCD00043030
InChI-nyckel IUTPJBLLJJNPAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-maleimidopropionic acid, 3-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl propanoic acid, n-maleoyl-beta-alanine, 3-2,5-dioxopyrrol-1-yl propanoic acid, 1h-pyrrole-1-propanoic acid, 2,5-dihydro-2,5-dioxo, maleimide-ch2 2-cooh, n-carboxyethylmaleimide, 3-maleimdepropionicacid, pubchem11845, acmc-209otw
PubChem CID 573621
IUPAC-namn 3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)propansyra
LEDER OC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Maleimidopropionic acid
Smältpunkt 108°C to 112°C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Beilstein 1528952
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in methanol,dimethyl formamide,alcohol and dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in water.
Formel vikt 169.13
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Maleimidopropionic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Maleimidopropionicacid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.