Läs mer
3-Maleimidopropionsyra N-hydroxisuccinimidester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15730889 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15730889 1 g 1g
15344597 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15730889 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 453250010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 55750-62-4 | C11H10N2O6 | 266.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55750-62-4
Molekylformel C11H10N2O6
Molekylvikt (g/mol) 266.21
InChI-nyckel JKHVDAUOODACDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-succinimidyl 3-maleimidopropionate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl propanoate, 3-maleimido propionic acid n-hydroxysuccinimide ester, bmps, 3-maleimidopropionic acid n-succinimidyl ester, 3-maleimidopropionic acid nhs, succinimido 3-maleimidopropanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxopyrrol-1-yl propanoate, 3-maleimidopropionic acid n-hydroxysuccinimide ester
PubChem CID 4620597
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)propanoate
LEDER C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CCN2C(=O)C=CC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester
Smältpunkt 159.0°C to 160.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 266.21
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.