Läs mer
3-Maleimidopropionsyra N-hydroxisuccinimidester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15497675
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15497675 250 mg 250mg
11382419 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15497675 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27329.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 55750-62-4 | C11H10N2O6 | 266.209 g/mol
3-Maleimidopropionsyra N-hydroxisuccinimidester är ett reagens som används i stor utsträckning för att generera stabila maleimidaktiverade bärarproteiner som spontant kan reagera med sulfhydryler. Alternativt kan dessa relativt stabila maleimidaktiverade intermediärer lyofiliseras och lagras för senare konjugering till en hapten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Maleimidopropionsyra N-hydroxisuccinimidester är ett reagens som används i stor utsträckning för att generera stabila maleimidaktiverade bärarproteiner som spontant kan reagera med sulfhydryler. Alternativt kan dessa relativt stabila maleimidaktiverade intermediärer lyofiliseras och lagras för senare konjugering till en hapten.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, värme, vatten, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55750-62-4
Molekylformel C11H10N2O6
Molekylvikt (g/mol) 266.209
MDL-nummer MFCD00043141
InChI-nyckel JKHVDAUOODACDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-succinimidyl 3-maleimidopropionate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl propanoate, 3-maleimido propionic acid n-hydroxysuccinimide ester, bmps, 3-maleimidopropionic acid n-succinimidyl ester, 3-maleimidopropionic acid nhs, succinimido 3-maleimidopropanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxopyrrol-1-yl propanoate, 3-maleimidopropionic acid n-hydroxysuccinimide ester
PubChem CID 4620597
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)propanoat
LEDER C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CCN2C(=O)C=CC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester
Smältpunkt 168 °C till 170 °C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 266.21
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Maleimidopropionicacid N-hydroxysuccinimide ester
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.