Läs mer
3-Maleimidopropionic Acid N-Succinimidyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Maleimidopropionic Acid N-Succinimidyl Ester |
| CAS | 55750-62-4 |
| Molekylformel | C11 H10 N2 O6 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2O6/c14-7-1-2-8(15)12(7)6-5-11(18)19-13-9(16)3-4-10(13)17/h1-2H,3-6H2 |
| LEDER | O=C(CCN1C(=O)C=CC1=O)ON2C(=O)CCC2=O |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.21 |
| Formel vikt | 266.0539 |