Läs mer
3-Maleimidopropionsyra, TRC
Produktkod. 30477836
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30477836 250 mg
30470586 1 g
30483005 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30477836 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM140750250MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7423-55-4
Molekylformel C7 H7 N O4
Molekylvikt (g/mol) 169.13
IUPAC-namn 3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)propansyra
LEDER OC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Maleimidopropionic Acid
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H7NO4/c9-5-1-2-6(10)8(5)4-3-7(11)12/h1-2H,3-4H2,(H,11,12)
Formel vikt 169.0375