Läs mer
3-Mercapto-1,2-propandiol, 90 %
Beskrivning
Det används vanligtvis som ett storleksreglerande täckmedel för nanokristaller. 1-tioglycerol används också i bakteriologiska experiment för att inducera syntesen av porfyrinföreningar i aerobt växande Escherichia coli. Används även för att studera den pH-känsliga fotoluminescensen av vattenhaltiga tiolförsedda CdTe nanokristaller. 1-tioglycerol används för att utveckla och testa tiolfunktionaliserade sampolymerer. 1-tioglycerol används som ett eftermodifieringsmedel vid generering av icke-standardiserade peptidfoldamer. Potentiell ersättning för 2-merkaptoetanol, sond för studien av lymfocytaktivering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Det används vanligtvis som ett storleksreglerande täckmedel för nanokristaller. 1-tioglycerol används också i bakteriologiska experiment för att inducera syntesen av porfyrinföreningar i aerobt växande Escherichia coli. Används även för att studera den pH-känsliga fotoluminescensen av vattenhaltiga tiolförsedda CdTe nanokristaller. 1-tioglycerol används för att utveckla och testa tiolfunktionaliserade sampolymerer. 1-tioglycerol används som ett eftermodifieringsmedel vid generering av icke-standardiserade peptidfoldamer. Potentiell ersättning för 2-merkaptoetanol, sond för studien av lymfocytaktivering.
Löslighet
Något löslig i vatten och bensen. Lösligt i aceton. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Luftkänslig och Hygroskopisk, förvaras åtskilt från vatten/fukt och luft. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvara under torr inert gas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Mercapto-1,2-propanediol |
| Densitet | 1.247 |
| Kokpunkt | 117 °C till 119 °C (5 mmHg) |
| Flampunkt | 149 °C (300 °F) |
| Linjär formel | HOCH2CH(OH)CH2SH |
| Brytningsindex | 1.511 |
| Kvantitet | 50 g |
| Beilstein | 1732046 |
| Känslighet | Luftkänslig; Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,9335 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- N-Ethylmaleimide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid N-ethylimide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.