missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Mercapto-1,2-propanediol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 96-27-5 |
| Smältpunkt | <-20°C |
| Densitet | 1.247 g/cm3 at 20°C |
| MDL-nummer | MFCD00004879 |
| Kvantitet | 50 mL |
| Synonym | 3-Mercapto-1,2-propanediol, 1-Thioglycerol, 3-Mercapto-1,2-propanediol |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.16 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?