Läs mer
3-merkapto-1-hexanol, 98 %, ACROS Organics™
Produktkod. 11455077
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455077 25 g 25g
11445077 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21965.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 51755-83-0 | C6H14OS | 134.237 g/mol
3-merkapto-1-hexanol (3MH) är föreningar som potentiellt ansvarar för utvecklingen av svartvinbärsarom i rött vin. 3-merkapto-1-hexanol var den viktigaste doften i Grenache rosévin med en djup inverkan på vinets fruktiga och citrontoner. 3-Mercaptohexanol är en tiolförening som finns i olika druvjuicer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-merkapto-1-hexanol (3MH) är föreningar som potentiellt ansvarar för utvecklingen av svartvinbärsarom i rött vin. 3-merkapto-1-hexanol var den viktigaste doften i Grenache rosévin med en djup inverkan på vinets fruktiga och citrontoner. 3-Mercaptohexanol är en tiolförening som finns i olika druvjuicer.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51755-83-0
Molekylformel C6H14OS
Molekylvikt (g/mol) 134.237
MDL-nummer MFCD00792515
InChI-nyckel TYZFMFVWHZKYSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-mercapto-1-hexanol, 3-mercaptohexanol, 3-mercaptohexan-1-ol, 1-hexanol, 3-mercapto, 3-thiohexan-1-ol, 3-sulphanylhexan-1-ol, 3-sulfanyl-1-hexanol, 3-thiohexanol, acmc-209kvm, 3-mercapto-hexan-1-ol
PubChem CID 521348
ChEBI CHEBI:77690
IUPAC-namn 3-sulfanylhexan-1-ol
LEDER CCCC(CCO)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Mercapto-1-hexanol
Densitet 0.974
Kokpunkt 250°C
Flampunkt >100°C (212°F)
Brytningsindex 1.48
Kvantitet 25 g
Beilstein 1846873
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 134.24
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.