Läs mer
3-merkapto-1-propanol, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10184713 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10184713 1 g Glasflaska 1g
10045253 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10184713 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 388570010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19721-22-3 | C3H8OS | 92.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19721-22-3
Molekylformel C3H8OS
Molekylvikt (g/mol) 92.16
MDL-nummer MFCD00192262
InChI-nyckel SHLSSLVZXJBVHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-mercapto-1-propanol, 1-propanol, 3-mercapto, 3-mercaptopropanol, 3-hydroxypropanethiol, 3-hydroxypropyl mercaptan, 3-mecapto-1-propanol, 3-mecaptopropan-1-ol, 1-mercapto-3-propanol, 3-hydroxypropylmercaptan, 3-mercaptopropan-1-ol
PubChem CID 88211
IUPAC-namn 3-sulfanylpropan-1-ol
LEDER C(CO)CS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Mercapto-1-propanol
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 1.0620g/mL, 1.062
Kokpunkt 106°C (50.0 mmHg)
Flampunkt 85°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel SH(CH2)3OH
Brytningsindex 1.4950 to 1.497
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vikt 92.16
Procent renhet 97+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Mercapto-1-propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.